Learn More
Buerkle™ Flacons d’échantillonnage en verre
Code produit. 11951541 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11951541
Marque: Buerkle™ 53140010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons d’échantillonnage en verre Buerkle™ peuvent être utilisés avec l’échantillonneur Buerkle™ ProfiSampler.
  • Peuvent être utilisé avec Buerkle™ ProfiSampler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Description Équipement pour aluminum ProfiSampler, UniSampler Ex
Matériau Verre
Quantité Pièce
Filetage (métrique) 45 mm
Couleur de bouchon Bleu
Closure Included Oui
Type de produit Flacon, échantillons
À utiliser avec (équipement) Aluminium ProfiSampler
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon No