Learn More
Buerkle™ Flacons d’échantillonnage en verre
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Peuvent être utilisé avec Buerkle™ ProfiSampler
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Description | Équipement pour aluminum ProfiSampler, UniSampler Ex |
| Matériau | Verre |
| Quantité | Pièce |
| Filetage (métrique) | 45 mm |
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Closure Included | Oui |
| Type de produit | Flacon, échantillons |
| À utiliser avec (équipement) | Aluminium ProfiSampler |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Afficher plus |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction