Learn More
Fisherbrand™ Flacons de prélèvement en verre avec col à vis
Code produit. 15324789 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1.75 ml
3.5 ml
7 ml
10.5 ml
14 ml
21 ml
28 ml
Taille du bouchon:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Modèle:
Forme basse
Forme haute
Conditionnement:
140 pièces
190 pièces
231 pièces
264 pièces
399 pièces
666 pièces
882 pièces
Code produit. 15324789
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Stockez vos échantillons en toute sécurité avec ces flacons en verre de forme haute ou basse. Les flacons de prélèvement en verre avec col à vis Fisherbrand™ sont disponibles dans différentes tailles. Les bouchons à vis en PP Fisherbrand™ sont vendus séparément.
  • Fabriquées en verre neutre de type 1B transparent
  • Options de forme trapue et haute avec des tailles de col standards
  • 1 dram équivaut à environ 3,55 ml (ou 0,125 fl. oz.)
  • Convient aux applications de diagnostic, de prélèvement d’échantillons, de stockage, d’affichage et de milieux de culture
  • Bouchons à vis en polypropylène noirs Fisherbrand™ pour flacons d’échantillonnage en verre vendus séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 21 mm
Matériau Verre neutre type 1B
Volume (métrique) 21 ml
Modèle Forme haute
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 86 mm
Taille du bouchon 18 mm