Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant en verre, filetage 8-425, petite ouverture
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Transparent
Type de base:
Fond conique
Fond plat
Marking Spot:
Non
Oui
Volume (métrique) de travail:
1 mL
1,5 ml
1,65 mL
missing translation for 'unitSize'
100 pièces
Specifications
Specifications
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | verre |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Type de goulot | À vis |
| Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
| Volume (métrique) résiduel | < 110 μl |
| Volume (métrique) de travail | 1,5 ml |
| Type de base | Fond plat |
| Hauteur (métrique) | 32 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction