Learn More
Fisherbrand™ Flacon de culture en verre
Artikelnummer. 12960861 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (métrique):
1,4 ml
2,3 ml
5,5 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Transparents
Hauteur (métrique):
31,5 mm
40 mm
44,6 mm
missing translation for 'unitSize'
100 pièces
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Artikelnummer. 12960861
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Recommandé pour une utilisation en HPLC.
  • Recommandé pour une utilisation en HPLC
  • Les flacons cylindriques et les bouchons correspondants peuvent également être fournis sous forme de KIT 2 en 1
  • Combinaison flacon/bouchon pratique et économique pour des analyses non critiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 2,3 ml
À utiliser avec (application) HPLC
Type de goulot Flacon de culture
Type d’emballage CleanPack, boîte en PP
Volume (métrique) résiduel < 100 μl
Volume (métrique) de travail 1,5 ml
Type de base Fond plat
Hauteur (métrique) 31,5 mm
Quantité 100
Marking Spot Non
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt