Learn More
Horst GLASS SILK CORD 450°C
Marque:  Horst 100402
GLASS SILK CORD 450°C
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10007101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.84€
    1.70€ / 1m
    Économisez 1.14€
    40% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 15-01-2026