Learn More
Rogo Sampaic™ Cuves de coloration en verre
Code produit. p-8012556
Click to view available options
Nombre de lames:
10
20
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11766725
Marque: Rogo Sampaic™ 1143009
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Excellentes pour la coloration des cellules et des tissus sur des lames de microscope. Les cuves de coloration en verre Rogo Sampaic™ sont fabriquées en verre sodocalcique transparent avec un rack en acier inox.
  • Avec couvercle
  • Avec rack amovible
  • Capacité de 8 à 20 lames, selon la taille
Spécification
Forme du fond Plat
Matériau Verre
Type Cuve de coloration
Nombre de lames 10
Dimensions (L x l) 105 x 85 mm
Longueur (métrique) 105 mm
Largeur (métrique) 85 mm
Profondeur (métrique) 75 mm