Learn More
Hirschmann™ Bouchon en verre creux
Pour la fermeture sûre et sécurisée de flacons, bouteilles, tubes et autres appareils de laboratoire. Les bouchons en verre creux Hirschmann Instruments™ sont fabriqués en verre transparent.
Marque: Hirschmann™ 8900380
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Description
- Conformes à la norme DIN 12 252
- Disponibles pour s’ajuster à plusieurs tailles
Spécification
Bouchon | |
Verre | |
NS 24/29 |
1 unité | |
Pour une étanchéité fiable des récipients en verre dépoli standard |