Learn More
Biochrom Tubes à essai en verre
Click to view available options
Quantité:
10 Paquets
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Tubes à essai en verre
- 12 x 100 mm (Ø x L)
- À utiliser avec Ultrospec 7000/8000/9000
- Nécessite un porte-tube 80-7100-11
- À utiliser avec Novaspec III/Plus
- Nécessite un adaptateur de tube à essai 80-2117-47
Spécification
Spécification
| Type | Tube à essai |
| Matériau | Verre |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Quantité | 10 Paquets |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |