Learn More
Alla France™ Thermomètre en verre à graduation interne
Code produit. 11756584
Click to view available options
Longueur (métrique):
350 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11756584
Marque: Alla France™ 8010B120vr
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces thermomètres sans mercure pour de nombreuses applications dans la restauration. Les thermomètres en verre à graduation interne Alla France™ contiennent un liquide de remplissage rouge beaucoup moins toxique que le mercure.
  • Idéal pour le lait, le vin et la pâtisserie
  • Thermomètres à graduation interne avec partie plongeante
  • Partie supérieure : 17 mm de dia. ; 205 mm de longueur
  • Partie plongeante : 7/8 mm de dia. ; 70 mm de longueur
  • Immersion partielle à 70 mm
  • -10 à +120°C
  • Rempli de liquide rouge
  • Manchons de protection alimentaire en PP blanc pour l’industrie alimentaire
Spécification
Longueur (métrique) 350 mm