Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec bouchon en verre creux
Permet une mesure et une manipulation précises et sûres des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées de classe A Hirschmann Instruments™ avec bouchon en verre creux sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre DURAN™ durable.
Marque:  Hirschmann™ 2820252
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 11716762
  • 45.60€ / 2 pièces
Expédition estimée: 12-06-2024
Description
  • Avec bouchon en verre creux rodé NS
  • Avec graduation indélébile bleue
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Spécification
DIN EN ISO 1042
5 ml
70 mm
Rodage standard NS 7/16
Oui
Verre
Verre borosilicaté, DURAN™
±0.025 ml
±0.025 ml
A