Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec bouchon en verre creux
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
10 l
Joint conique standard:
Dépoli standard 10/19 NS
Dépoli standard 12/21 NS
Dépoli standard 14/23 NS
Dépoli standard 19/32 NS
Dépoli standard 29/32 NS
Dépoli standard 45/40 NS
Rodage standard NS 19/26
Rodage standard NS 24/29
Rodage standard NS 34/35
Rodage standard NS 7/16
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Avec bouchon en verre creux rodé NS
- Avec graduation indélébile bleue
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
| Matériau du bouchon | Verre |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, DURAN™ |
| Hauteur (métrique) | 110 mm |
| Limite d’erreur | ±0,04 ml |
| Joint conique standard | Dépoli standard 10/19 NS |
| Tolérance | ±0.04 ml |
| Graduated | Oui |
| Classe | A |