Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec bouchon en verre creux
Code produit. 11824272
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
10 l
Joint conique standard:
Dépoli standard 10/19 NS
Dépoli standard 12/21 NS
Dépoli standard 14/23 NS
Dépoli standard 19/32 NS
Dépoli standard 29/32 NS
Dépoli standard 45/40 NS
Rodage standard NS 19/26
Rodage standard NS 24/29
Rodage standard NS 34/35
Rodage standard NS 7/16
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11824272
Marque: Hirschmann™ 2820271
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet une mesure et une manipulation précises et sûres des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées de classe A Hirschmann Instruments™ avec bouchon en verre creux sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre DURAN™ durable.
  • Avec bouchon en verre creux rodé NS
  • Avec graduation indélébile bleue
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN ISO 1042
Matériau du bouchon Verre
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Verre borosilicaté, DURAN™
Hauteur (métrique) 110 mm
Limite d’erreur ± 0,06 ml
Joint conique standard Dépoli standard 12/21 NS
Tolérance ±0.06 ml
Graduated Oui
Classe A