Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec bouchon en verre creux
Product Code. p-8011850
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
10 l
Joint conique standard:
Dépoli standard 10/19 NS
Dépoli standard 12/21 NS
Dépoli standard 14/23 NS
Dépoli standard 19/32 NS
Dépoli standard 29/32 NS
Dépoli standard 45/40 NS
Rodage standard NS 19/26
Rodage standard NS 24/29
Rodage standard NS 34/35
Rodage standard NS 7/16
Unit Size:
1 pièce
2 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10597251
Brand: Hirschmann™ 2820292
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Permet une mesure et une manipulation précises et sûres des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées de classe A Hirschmann Instruments™ avec bouchon en verre creux sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre DURAN™ durable.
  • Avec bouchon en verre creux rodé NS
  • Avec graduation indélébile bleue
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Specifications
Certifications/Conformité DIN EN ISO 1042
Matériau du bouchon Verre
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté, DURAN™
Hauteur (métrique) 300 mm
Limite d’erreur ± 0,6 ml
Joint conique standard Dépoli standard 19/32 NS
Tolérance ± 0,6 ml
Graduated Oui
Classe A