Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées USP de classe A
Code produit. 10414483
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
10 ml
20 mL
25 mL
50 ml
100 ml
200 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 10414483
Marque: Hirschmann™ 282018927
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet une mesure et une manipulation précises et sûres des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées USP de classe A Hirschmann Instruments™ sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre DURAN™ durable et sont disponibles avec un certificat de lots de performance, un certificat de conformité USP individuel de performance et un certificat DAkkS.
  • Graduations bleues
  • Avec identification de lot datée
  • Avec bouchon rodé NS en PE
Spécification
Certifications/Conformité USP
Matériau du bouchon Polyéthylène
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 260 ± 5 mm
Joint conique standard Rodage standard NS 19/26
Tolérance 0,15 ml
Graduated Oui
Classe A