Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées USP de classe A
Code produit. 10691594
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
10 ml
20 mL
25 mL
50 ml
100 ml
200 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 10691594
Marque: Hirschmann™ 282018627
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet une mesure et une manipulation précises et sûres des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées USP de classe A Hirschmann Instruments™ sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre DURAN™ durable et sont disponibles avec un certificat de lots de performance, un certificat de conformité USP individuel de performance et un certificat DAkkS.
  • Graduation bleue
  • Avec identification de lot datée
  • Avec bouchon rodé NS en PE
Spécification
Certifications/Conformité USP
Matériau du bouchon Polyéthylène
Capacité (métrique) 250 mL
Matériau Verre borosilicaté, Verre Duran
Hauteur (métrique) 220 mm
Limite d’erreur ± 0,12 ml
Tolérance ± 0,12 ml
Graduated Oui
Classe A