Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées USP de classe A
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
10 ml
20 mL
25 mL
50 ml
100 ml
200 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Graduation bleue
- Avec identification de lot datée
- Avec bouchon rodé NS en PE
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, Verre Duran |
| Hauteur (métrique) | 170 mm |
| Limite d’erreur | ± 0,08 ml |
| Tolérance | ± 0,08 ml |
| Graduated | Oui |
| Classe | A |