Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées USP de classe A
Permet une mesure et une manipulation précises et sûres des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées USP de classe A Hirschmann Instruments™ sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre DURAN™ durable et sont disponibles avec un certificat de lots de performance, un certificat de conformité USP individuel de performance et un certificat DAkkS.
Marque: Hirschmann™ 282019427
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Graduation bleue
- Avec identification de lot datée
- Avec bouchon rodé NS en PE
Spécification
USP | |
2000 mL | |
370 mm | |
± 0,5 ml | |
A |
Polyéthylène | |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
± 0,5 ml | |
Oui |