Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec rodage NS
Code produit. 10044240
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 mL
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
10 L
Joint conique standard:
Dépoli standard 10/19 NS
Dépoli standard 12/21 NS
Dépoli standard 14/23 NS
Dépoli standard 19/32 NS
Dépoli standard 29/32 NS
Dépoli standard 45/40 NS
Rodage standard NS 19/26
Rodage standard NS 24/29
Rodage standard NS 34/35
Rodage standard NS 7/16
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 10044240
Marque: Hirschmann™ 2820353
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet une mesure et une manipulation précises et sûres des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées de classe A avec rodage NS Hirschmann Instruments™ sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
  • Avec graduations bleues rodées NS
  • Sans bouchon.
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 1042
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Conformité certifiée, avec informations des lots datées
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN ISO 1042
Capacité (métrique) 5 ml
Matériau Verre borosilicaté, DURAN™
Hauteur (métrique) 70 mm
Limite d’erreur ±0,04 ml
Joint conique standard Rodage standard NS 7/16
Tolérance ±0.04 ml
Graduated Oui
Classe A