Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec rodage NS
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 mL
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
10 L
Joint conique standard:
Dépoli standard 10/19 NS
Dépoli standard 12/21 NS
Dépoli standard 14/23 NS
Dépoli standard 19/32 NS
Dépoli standard 29/32 NS
Dépoli standard 45/40 NS
Rodage standard NS 19/26
Rodage standard NS 24/29
Rodage standard NS 34/35
Rodage standard NS 7/16
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
2 pièces
Description
- Avec graduations bleues rodées NS
- Sans bouchon.
- Conforme à la norme DIN EN ISO 1042
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
- Conformité certifiée, avec informations des lots datées
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
| Capacité (métrique) | 10 L |
| Matériau | Verre borosilicaté, Verre Duran |
| Hauteur (métrique) | 570 mm |
| Limite d’erreur | ± 2 ml |
| Joint conique standard | Dépoli standard 45/40 NS |
| Tolérance | ± 2 ml |
| Graduated | Oui |
| Classe | A |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction