Learn More
Lenz Laborglasintrumente Glass Weighing Boat, 10 ml
Click to view available options
:
Glass weighing boat, round shape, 10ml
Spécification
Spécification
| Type | Weigh Boat |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Longueur (métrique) | 127 mm |
| Matériau | Borosilicate Glass |