Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Glass Wool
Code produit. p-8010659
Click to view available options
Poids (métrique):
1 kg
Conditionnement:
1kg
Code produit. 10155231
Marque: Karl Hecht™ 41408003
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Captures even extremely small particles during filtration. Karl Hecht™ Assistent™ Glass Wool is soft, strong and superfine.
  • Suitable for filtration
  • White in color
  • Ideal for general lab and industrial applications
Spécification
Poids (métrique) 1 kg