Learn More
BUCHI Flacon en verre Woulf
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
800 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Use a Woulff bottle to aid in trapping particles and droplets before they get to the vacuum source
- Benefit from pressure equalization between a vacuum pump and Rotavapor
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre |
| Type | Flacon de Woulff |
| Matériau (revêtement) | Plastique |
| Quantité | 1 de chaque |
| Volume (métrique) | 800 mL |