Learn More
Cole-Parmer™ Papiers de pesée Glassine
Code produit. 11855212 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
102 x 102 mm
152 x 152 mm
7,6 x 7,6 cm
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 11855212
Marque: Cole-Parmer™ 0133802
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assurez un transfert complet de l’échantillon avec du papier de pesée en glassine. Le papier de pesée en glassine Cole Parmer™ est résistant à l’humidité et non absorbant, avec une surface lisse en glassine.
Assurez un transfert complet de l’échantillon avec du papier de pesée en glassine. Le papier de pesée en glassine Cole Parmer™ est résistant à l’humidité et non absorbant, avec une surface lisse en glassine.
  • Conservent les plateaux de balance propres
  • Jetable
  • Disponibles en trois tailles
Spécification
À utiliser avec (application) Conservent les plateaux de balance propres
Dimensions (L x l) 102 x 102 mm
Longueur (impériale) 4 po
Longueur (métrique) 10,2 cm
Matériau Papier
Quantité 500/boîte
Largeur (impériale) 4 po
Largeur (métrique) 10,2 cm
Type de produit Papier de pesée
Forme Carré