Learn More
Kova Plastics by Alltrista Glasstic™ Slide 10: Without Grid, Pack of 100
Code produit. 11917967
Encompass
Click to view available options
:
Slide 10; Without Grids; Pack of 100
Code produit. 11917967
Marque: Kova Plastics by Alltrista 87146
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Precision manufactured, 10-chambered slide available without a hemocytometer-type grid
Cellule de numération
• Numération des sédiments urinaires
• Cytologie du LCR
• Analyse microscopique quantitative des urines
• Spermogramme
• Comptage en culture cellulaire et virologie
• Lame Kova™ Glasstic™ 10
• Chaque cellule possède 10 cupules de 6,6μL chacune
• Chaque cupule possède 9 grilles subdivisées en 9 carrés
• Lame Kova Glasstic