Learn More
Heidolph™ Kit de verrerie - Condenseur vertical avec vanne (distillation reflux)
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Matériau (revêtement):
Aucun
Plastique transparent
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les ensembles de verrerie avec revêtement en plastique transparent conviennent à une plage de températures allant jusqu’à max. 80™C.
- Le kit de verrerie inclut un flacon d’évaporation de 1 000 ml et un flacon de réception de 1 000 ml.
- Les flacons d’évaporation et les tubes à vapeur sont livrés avec une taille de joint NS 29/32 standard mais sont également disponibles en NS 24/29.
- Bouchon de ventilation sans joint rodé, pour une manipulation facile et un fonctionnement sans graisse inclus
- Une vanne de ventilation avec fonction de remplissage est proposée en option
- Ne convient pas au programme de distillation automatisé Dynamic AUTOde précision sur les modèles Hei-VAP Expert/Ultimate Control
- Également disponible sur demande : kits de verrerie pour système d’extraction et de condenseur descendant Soxhlet
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre |
| Type | Kit de verrerie |
| À utiliser avec (équipement) | Évaporateurs rotatifs |
| Comprend | Kit de verrerie G6B - Pièce centrale du condenseur vertical avec vanne (distillation du reflux), flacon d’évaporation de 1 000 ml et flacon récepteur de 1 000 ml avec revêtement en plastique transparent |
| Matériau (revêtement) | Plastique transparent |
| Volume (métrique) | 1 000 ml |