Learn More
Labconco™ Rack pour laveur de verrerie
Code produit. p-7087560 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Description:
Petit rack à tige de support inférieur
Petit rack à tige de support supérieur, FlaskScrubber et FlaskScrubber Vantage
Petit rack à tige de support supérieur, SteamScrubber
Rack standard inférieur
Rack standard supérieur, FlaskScrubber et FlaskScrubber Vantage
Rack standard supérieur, SteamScrubber
Rack à tige de support supérieur, FlaskScrubber et FlaskScrubber Vantage
Rack à tiges de support inférieur
Rack à tiges de support supérieur, StramScrubber
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17132352
Marque: Labconco™ 4668501
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Racks à utiliser avec les laveurs de verrerie Labconco avec système d’exploitation CleanWorks
  • Racks et accessoires à utiliser avec les laveurs de verrerie Labconco FlaskScrubber, SteamScrubber, FlaskScrubber Vantage.
  • La conception haute capacité du rack à tiges de support supérieur intègre 60 broches, 60 tiges de support, 12 bouchons pour tige de support, outil pour tige de support & bras de lavage pour nettoyer le petit matériel de laboratoire à col étroit dans les laveurs de verrerie Labconco. acier inoxydable 304. Le n° de référence pour FlaskScrubber & FlaskScrubber Vantage comprend des glissières supérieures pour l’installation.
  • La conception haute capacité du rack à tiges de support inférieure intègre 60 broches, 60 tiges de support, 12 bouchons pour tige de support, outil pour tige de support & bras de lavage pour nettoyer le petit matériel de laboratoire à col étroit. Peut être utilisé à la place de n’importe quel rack inférieur dans les laveurs de verrerie Labconco. acier inoxydable 304.
  • Le rack à tiges de support supérieur est conçu pour le matériel de laboratoire à col étroit dans les laveurs de verrerie Labconco. Comprend 36 tiges de support, 36 clips de réglage de hauteur, 18 supports de verrerie, 10 petites tiges de support & clips, 36 bouchons de tige de support, 12 bouchons pour bras de tige de support. acier inoxydable 304. Le n° de référence pour FlaskScrubber & FlaskScrubber Vantage comprend des glissières supérieures pour l’installation.
  • Le rack standard supérieur est ouvert pour contenir les inserts d’accessoires adaptés à vos besoins en matière de matériel de laboratoire (vendus séparément). Acier inox de type 304 Comprend un bras de lavage. Peut être utilisé dans n’importe quel laveur de verrerie Labconco. Le n° de référence pour FlaskScrubber & FlaskScrubber Vantage comprend des glissières supérieures pour l’installation.
  • Le rack à tiges de support inférieur est conçu pour le matériel de laboratoire à col étroit. Comprend 36 tiges de support, 36 clips de réglage de hauteur, 18 supports de verrerie, 10 petites tiges de support & clips, 36 bouchons de tige de support, 12 bouchons pour bras de tige de support. Acier inox de type 304 Une pièce est incluse avec chaque FlaskScrubber ou FlaskScrubber Vantage. Peut être utilisé à la place du rack standard inférieur dans les laveurs SteamScrubber.
  • Le rack standard inférieur est ouvert pour contenir les inserts d’accessoires adaptés à vos besoins en matière de matériel de laboratoire (vendus séparément). Acier inox de type 304 Inclus avec chaque SteamScrubber. Peut être utilisé à la place du rack à tiges de support inférieur dans n’importe quel laveur FlaskScrubber ou FlaskScrubber Vantage.
Spécification
Description Petit rack à tige de support supérieur, FlaskScrubber et FlaskScrubber Vantage
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Rack pour laveur
Type de rack Petit rack à tige de support supérieur, FlaskScrubber et FlaskScrubber Vantage
À utiliser avec (équipement) Labconco FlaskScrubber ou FlaskScrubber Vantage
Profondeur (impériale) 20,8 in
Profondeur (métrique) 52,8 cm
Hauteur (impériale) 7,3 in
Hauteur (métrique) 18,5 cm
Longueur (impériale) 20,8 in
Longueur (métrique) 52,8 cm
Largeur (impériale) 21,5 in
Largeur (métrique) 54,6 cm
Poids (impériale) emballé 23 lb
Poids (métrique) à l’expédition 10,4 kg
Quantité 1 de chaque