Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset conique en carbone vitreux
Click to view available options
Capacité (métrique):
10mL
20mL
30mL
60 ml
100mL
Diamètre (métrique) externe:
31mm
35mm
44mm
52mm
70mm
Hauteur (métrique):
27mm
38mm
45mm
53mm
56mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Soumis à un traitement thermique à haute température qui confère des propriétés de matériaux spéciaux, notamment une force et une résistance à la corrosion nettement améliorées.
Le carbone vitreux offre :
Le carbone vitreux offre :
- Résistance à tous les agents de décomposition humides
- Aucun effet de mémoire (adsorption et libération incontrôlées d’éléments étrangers)
- Aucune contamination des échantillons analytiques
- Stabilité des mélanges acides et alcalins
- Aucun effet humide des fontes métalliques
- Une bonne résistance aux chocs thermiques permet un temps de chauffage et de refroidissement rapide
- Résistance à l’usure abrasive
- Bonne conductivité électrique
Spécification
Spécification
| Description | Conique |
| Matériau | Carbone glasseux |
| Capacité (métrique) | 10mL |
| Diamètre (métrique) externe | 31mm |
| Hauteur (métrique) | 27mm |
| Product Type | Creuset en carbone vitreux |
| Diamètre (métrique) de la base | 17mm |