Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset conique en carbone vitreux
Code produit. 15463675
Click to view available options
Capacité (métrique):
10mL
20mL
30mL
60 ml
100mL
Diamètre (métrique) externe:
31mm
35mm
44mm
52mm
70mm
Hauteur (métrique):
27mm
38mm
45mm
53mm
56mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15463675
Marque: Thermo Scientific Chemicals 039005.KT
Il en reste null
Ajouter au panier
Le carbone glassy offre une grande pureté, une résistance à la corrosion, une stabilité thermique et une structure imperméable aux gaz et aux liquides.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Soumis à un traitement thermique à haute température qui confère des propriétés de matériaux spéciaux, notamment une force et une résistance à la corrosion nettement améliorées.
Le carbone vitreux offre :
  • Résistance à tous les agents de décomposition humides
  • Aucun effet de mémoire (adsorption et libération incontrôlées d’éléments étrangers)
  • Aucune contamination des échantillons analytiques
  • Stabilité des mélanges acides et alcalins
  • Aucun effet humide des fontes métalliques
  • Une bonne résistance aux chocs thermiques permet un temps de chauffage et de refroidissement rapide
  • Résistance à l’usure abrasive
  • Bonne conductivité électrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Conique
Matériau Carbone glasseux
Capacité (métrique) 30mL
Diamètre (métrique) externe 44mm
Hauteur (métrique) 45mm
Product Type Creuset en carbone vitreux
Diamètre (métrique) de la base 22mm