Learn More
Thermo Scientific Chemicals Capsule d’évaporation au carbone vitreux
Código de producto. 15433645
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diamètre (métrique):
47 mm
108 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15433645
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 038372.KT
Demander un format en vrac ou personnalisé
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Le carbone glassy offre une grande pureté, une résistance à la corrosion, une stabilité thermique et une structure imperméable aux gaz et aux liquides.
Glassy carbon is used as an electrode material in electrochemistry. It is also used as high temperature crucibles. Used as a component of some prosthetic devices. Used electrical conductor ion-selective membrane. It is also used as wet decomposition procedures in analytical chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Soumis à un traitement thermique à haute température qui confère des propriétés de matériaux spéciaux, notamment une force et une résistance à la corrosion nettement améliorées.
Le carbone vitreux offre :
  • Résistance à tous les agents de décomposition humides
  • Aucun effet de mémoire (adsorption et libération incontrôlées d’éléments étrangers)
  • Aucune contamination des échantillons analytiques
  • Stabilité des mélanges acides et alcalins
  • Aucun effet humide des fontes métalliques
  • Une bonne résistance aux chocs thermiques permet un temps de chauffage et de refroidissement rapide
  • Résistance à l’usure abrasive
  • Bonne conductivité électrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
Hauteur (métrique) 27 mm
Diamètre (métrique) 108 mm
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado