Learn More
Thermo Scientific™ Creuset à rétreint en carbone vitreux pour la croissance de cristaux
Code produit. 15413755
Click to view available options
Capacité (métrique):
17 ml
18mL
37 ml
105mL
190mL
277mL
370mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15413755
Marque: Thermo Scientific™ 040957.KT
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le carbone glassy offre une grande pureté, une résistance à la corrosion, une stabilité thermique et une structure imperméable aux gaz et aux liquides.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Soumis à un traitement thermique à haute température qui confère des propriétés de matériaux spéciaux, notamment une force et une résistance à la corrosion nettement améliorées.
Le carbone vitreux offre :
  • Résistance à tous les agents de décomposition humides
  • Aucun effet de mémoire (adsorption et libération incontrôlées d’éléments étrangers)
  • Aucune contamination des échantillons analytiques
  • Stabilité des mélanges acides et alcalins
  • Aucun effet humide des fontes métalliques
  • Une bonne résistance aux chocs thermiques permet un temps de chauffage et de refroidissement rapide
  • Résistance à l’usure abrasive
  • Bonne conductivité électrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tapered
Matériau Carbone glasseux
À utiliser avec (application) Pour la croissance en cristal
Capacité (métrique) 190mL
Diamètre (métrique) externe Partie supérieure 45mm
Hauteur (métrique) 168mm
Product Type Creuset en carbone vitreux