Learn More
Thermo Scientific™ Détecteur de fuite de gaz GLD Pro
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Systèmes de chromatographie en phase gazeuse
Conditionnement:
1 pièce
Description
Détectez et identifiez rapidement les fuites de gaz avec le détecteur de fuite de gaz Thermo Scientific™ GLD Pro. Spécialement conçu pour une utilisation avec les systèmes GC, il détecte les fuites de minute d’une large gamme de gaz de laboratoire. Ce détecteur portable facile à utiliser est doté d’alarmes visuelles et sonores et utilise un affichage LED pour indiquer l’intensité de la fuite. Le petit détecteur de sonde est conçu pour atteindre les endroits difficiles et confinés.
Informations supplémentaires sur le produit
- Interrupteur d’alimentation à bouton-poussoir
- Fonction zéro à bouton-poussoir
- Arrêt automatique (cinq minutes)
- Batterie rechargeable (jusqu’à six heures de fonctionnement)
- Mallette de stockage durable
- Support de sonde
- Garantie d’un an
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | GC |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de chromatographie en phase gazeuse |
| Description | Détecteur de fuite de gaz GLD Pro ; Arrêt automatique ; Batterie rechargeable 6 heures |
| Type | Détecteur de fuite de gaz |