Learn More
Impureté C du glibenclamide EP (impureté I du glipidide EP), Mikromol™
Code produit 30458168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458168 4 x 25 mg 100mg
17912246 100 mg 100mg
17941646 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30458168 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0942.0900254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté C du glibenclamide EP (impureté I du glipidide EP), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
CAS 10079-35-3
Noms d’analytes ou de composants N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H34 N4 O4 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Glibenclamide Imp. C (EP), Glipizide Imp. I (EP), N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide, 1-[[4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-cyclohexylurea, Glibenclamide Imp. C (Pharmeuropa), Glibenclamide Impurity C, Glipizide Impurity I
Formule InChI InChI=1S/C22H34N4O4S/c27-21(24-18-7-3-1-4-8-18)23-16-15-17-11-13-20(14-12-17)31(29,30)26-22(28)25-19-9-5-2-6-10-19/h11-14,18-19H,1-10,15-16H2,(H2,23,24,27)(H2,25,26,28)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES O=C(NCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NC2CCCCC2)NC3CCCCC3
Nom IUPAC 1-cyclohexyl-3-[4-[2-(cyclohexylcarbamoylamino)éthyl]phényl]sulfonylurée
Poids moléculaire (g/mol) 450.59
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 450,2301 g/mol