Learn More
Glibenclamide, MedChemExpress
Code produit. 16431489
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 16431489
Marque: Medchem Express HY15206
MedChemExpress Glibenclamide (Glyburide) is an orally active ATP-sensitive K+ channel (KATP) inhibitor and can be used for the research of diabetes and obesity.
Glibenclamide inhibits P-glycoprotein. Glibenclamide directly binds and blocks the SUR1 subunits of KATP and inhibits the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator protein (CFTR). Glibenclamide interferes with mitochondrial bioenergetics by inducing changes on membrane ion permeability. Glibenclamide can induce autophagy.
Spécification
Nom chimique ou matériau Glibenclamide
CAS 10238-21-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H28ClN3O5S
Quantité 1 g
Synonyme Glyburide
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (506.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.20 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES ClC1=CC(C(NCCC2=CC=C(S(NC(NC3CCCCC3)=O)(=O)=O)C=C2)=O)=C(OC)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 494.0
Poids de la formule 494.0
Pourcentage de pureté 98.89%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.