Learn More
Gliclazide, Mikromol™
Code produit 17913436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17913436 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17913436 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0325.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Gliclazide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Gliclazide
CAS 21187-98-4
Noms d’analytes ou de composants Gliclazide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H21 N3 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Gliclazide, N-[[(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)amino]carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide, 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Cyclopenta[c]pyrrole benzenesulfonamide deriv., 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Diabezidum, Diabrezide, Diamicron, Diaprel, Glimicron, Glinormax, Glyzide, N-(4-Methylbenzenesulfonyl)-N'-[3-azabicyclo(3,3,0)oct-3-yl]urea, S 1702, S 852, SE 1702
Formule InChI InChI=1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-7-14(8-6-11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-3-2-4-13(12)10-18/h5-8,12-13H,2-4,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
Nom IUPAC 1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-(4-méthylphényl)sulfonylurée
Poids moléculaire (g/mol) 323.41
Quantité 250 mg
Poids de la formule 323,1304 g/mol