Learn More
Glimépiride, Mikromol™
Code produit 17939939
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17939939 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17939939 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0647.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Glimépiride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Glimepiride
CAS 93479-97-1
Noms d’analytes ou de composants Glimepiride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C24 H34 N4 O5 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Glimepiride, 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-N-[2-[4-[[[[(trans-4-methylcyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl] 2-oxo-1H-pyrrole-1-carboxamide, Amaryl, Glimperide, HOE 490, trans-3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-N-[2-[4-[[[[(4-methylcyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl] 2-oxo-1H-pyrrole-1-carboxamide
Formule InChI InChI=1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-14-13-18-7-11-20(12-8-18)34(32,33)27-23(30)26-19-9-5-16(2)6-10-19/h7-8,11-12,16,19H,4-6,9-10,13-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/t16-,19-
SMILES CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@@H]3CC[C@@H](C)CC3)C1=O
Nom IUPAC 4-éthyl-3-méthyl-N-[2-[4-[(4-méthylcyclohexyl)carbmoylsulfmoyl]phényl]éthyl]-5-oxo-2H-pyrrole-1-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 490.62
Quantité 250 mg
Poids de la formule 490,225 g/mol