Learn More
Glipizide 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328553 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328553 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14025950AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Glipizide
CAS 29094-61-9
Noms d’analytes ou de composants Glipizide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C21 H27 N5 O4 S
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme N-[2-[4[[[(Cyclohexylamino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-methylpyrazinecarboxamide, 1-Cyclohexyl-3-[[p-[2-(5-methylpyrazinecarboxamido)
Formule InChI InChI=1S/C21H27N5O4S/c1-15-13-24-19(14-23-15)20(27)22-12-11-16-7-9-18(10-8-16)31(29,30)26-21(28)25-17-5-3-2-4-6-17/h7-10,13-14,17H,2-6,11-12H2,1H3,(H,22,27)(H2,25,26,28)
SMILES Cc1cnc(cn1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
Nom IUPAC N-[2-[4-(cyclohexylcarbmoylsulfmoyl)phényl]éthyl]-5-méthylpyrazine-2-carboxamide
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 445.54
Quantité 1 mL
Poids de la formule 445,1784 g/mol