Learn More
Impureté G du glipizide EP, Mikromol™
Code produit 30051012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051012 25 mg 25mg
30050249 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051012 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0942.070025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté G du glipizide EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl [(4-[2-[((5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]carbamate
CAS 33288-74-3
Noms d’analytes ou de composants Methyl [(4-[2-[((5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]carbamate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H18 N4 O5 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Methyl [[4-[2-[[(5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate, Glipizide Imp. G (EP), Glipizide Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C16H18N4O5S/c1-11-9-19-14(10-18-11)15(21)17-8-7-12-3-5-13(6-4-12)26(23,24)20-16(22)25-2/h3-6,9-10H,7-8H2,1-2H3,(H,17,21)(H,20,22)
SMILES COC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)c2cnc(C)cn2)cc1
Nom IUPAC N-[4-[2-[(5-méthylpyrazine-2-carbonate amino)éthyl]phényl]sulfonylcarbamate
Poids moléculaire (g/mol) 378.4
Quantité 25 mg
Poids de la formule 378,0998 g/mol