Learn More
Glipizide, Mikromol™
Code produit 30050578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050578 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050578 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0942.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Glipizide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Glipizide
CAS 29094-61-9
Noms d’analytes ou de composants Glipizide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C21 H27 N5 O4 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme N-[2-[4[[[(Cyclohexylamino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-methylpyrazinecarboxamide, 1-Cyclohexyl-3-[[p-[2-(5-methylpyrazinecarboxamido)
Formule InChI InChI=1S/C21H27N5O4S/c1-15-13-24-19(14-23-15)20(27)22-12-11-16-7-9-18(10-8-16)31(29,30)26-21(28)25-17-5-3-2-4-6-17/h7-10,13-14,17H,2-6,11-12H2,1H3,(H,22,27)(H2,25,26,28)
SMILES Cc1cnc(cn1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
Nom IUPAC N-[2-[4-(cyclohexylcarbmoylsulfmoyl)phényl]éthyl]-5-méthylpyrazine-2-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 445.54
Quantité 250 mg
Poids de la formule 445,1784 g/mol