Learn More
STEMCELL Technologies GloCell™ Fixable Viability Dye Red 780
Code produit. 17130362
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 tests
5 x 100 tests
Conditionnement:
100 tests
5 pièces
Code produit. 17130362
Marque: STEMCELL Technologies 75007.1
Amine-labeling fluorescent dye for live/dead staining of mammalian cells
  • GloCell™ Fixable Viability Dye Red 780 is a fluorescent cell viability dye for staining live/dead mammalian cells in applications such as flow cytometry
  • The dye irreversibly binds intracellular and cell surface amine groups and can be utilized prior to fixation, permeabilization, or cryopreservation
  • Cells with compromised plasma membranes become permeable to the GloCell™ dye, resulting in a greater fluorescence compared to live cells in a cell viability assay
  • GloCell™ Fixable Viability Dye Red 780 is excited by the red laser at 633 nm and it has a fluorescence emission maximum of 780 nm that can be detected using the 780/60 band pass filter used to detect APC-Cy7
Spécification
À utiliser avec (application) Flow Cytometry; Immunofluorescence
Quantité 100 tests
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.