Learn More
Labconco™ Gants, manches et mains pour boîte à gants
Code produit 11781489 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Butyle
CSM
Néoprène
Dimensions:
8.5
9
9,75
9.75
Universel
Épaisseur (impériale):
15 mil
17 mil
Couleur:
Noir
White
Conditionnement:
1 paire
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Dimensions Épaisseur (impériale) Couleur Conditionnement
11781489 Néoprène 9,75 15 mil Noir 1 pièce
16467130 Butyle 9,75 15 mil Noir 1 pièce
17941217 CSM 8.5 15 mil White 1 paire
17951217 CSM 9.75 15 mil White 1 paire
17993052 Néoprène 9 17 mil Noir 1 pièce
17897097 Néoprène Universel 15 mil Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11781489 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 5005600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    907.31€
    536.85€ / 1 pièces
    Économisez 370.46€
    40% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Les gants, les manchettes et les mains de la boîte à gants sont disponibles dans une variété de tailles, de matériaux et d’épaisseurs pour s’adapter à votre application spécifique. Faites votre choix parmi le néoprène, le latex, le CSM ou le butyle.
Gants pour boîte à gants : une paire/sachet, une seule pièce, sans couture, avec joints toriques
  • Néoprène ; taille 9,75
    • Épaisseur de 17 microns
  • CSM (Caoutchouc polyéthylène chlorosulfoné) - Disponible en tailles 8,5 ou 9,75
    • Également connu sous le nom de Hypalon
    • Résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux produits chimiques oxydants
    • Épaisseur de 15 microns
  • Butyle ; tailles disponibles : 8,5 et 9,75
    • Assure une imperméabilité élevée à la vapeur d’eau, aux gaz et aux produits chimiques toxiques
    • Résistant aux solvants oxygénés et à la plupart des produits chimiques oxydants
    • Épaisseur de 15 microns
Manchettes de boîte à gants
  • Manchettes droites en néoprène
    • Pour une utilisation avec des mains en néoprène ou en latex
    • Avec joints toriques et ressorts
Mains pour boîte à gants : à utiliser avec les manchettes en néoprène droites ou en accordéon
  • Néoprène disponible en tailles 7,5, 9 ou 10
    • Épaisseur de 17 microns
    • Léger et en relief avec une finition de maintien ferme
  • Latex disponible en tailles 7 ou 9
    • Épaisseur de 9 microns
    • Blanc, de type chirurgical
Spécification
Couleur Noir
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Néoprène
Type de produit Gants de boîte à gants
Dimensions 9,75
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 15 mil
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001
Modèle 5005600