Learn More
SICCO Gants
Code produit 16639263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
Conditionnement:
1 paire
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
16639263 7 1 paire
16649263 8 1 paire
16659263 9 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16639263 Fournisseur SICCO Code fournisseur V197207
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gants en caoutchouc naturel
Utilisable des deux côtés, convient aux ouvertures de 190 mm, résistant à la déchirure, à la perforation et à l'abrasion, grande flexibilité, faible valeur de tension, charge statique minimale. Contenu de la livraison : 1 paire
Spécification
Couleur Jaune
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Type de produit Gants
Dimensions 7
Longueur (métrique) 750 mm