Learn More
Fisherbrand™ X50 Fisherbrand Purple Nitril Handschuhe EP L300mm
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- 100 % nitrile
- 0.10 mm d’épaisseur
- Jetables
- Sans latex
- Non poudrés
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Conforme à la norme EN 455, parties 1 et 2 |
| Couleur | Violet |
| Jetable | Oui |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Sans poudre |
| Dimensions | 2XS |
| Stérilité | Non stérile |
| Épaisseur (métrique) | 0.10 mm |
| Type de doigt | Texturés |
| Show More |