Learn More
GLPG1837, MedChemExpress
Code produit. 16485296
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16485296
Marque: Medchem Express HY111099
MedChemExpress GLPG1837 is a potent and reversible CFTR potentiator, with EC50s of 3 nM and 339 nM for F508del and G551D CFTR, respectively.
GLPG1837 is a potent and reversible CFTR potentiator, with EC50s of 3 nM and 339 nM for F508del and G551D CFTR, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau GLPG1837
Forme physique Solid
CAS 1654725-02-6
Couleur Jaune clair
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H20N4O3S
Synonyme ABBV-974
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 250 mg/mL (717.52 mM)
SMILES O=C(C1=NNC=C1)NC(S2)=C(C(N)=O)C3=C2C(C)(C)OC(C)(C)C3
Poids moléculaire (g/mol) 348.42
Poids de la formule 348.42
Pourcentage de pureté 99.03%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.