Learn More
Abnova™ GLRA2 Recombinant Protein
Code produit. p-3719192
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16195501
Marque: Abnova™ H00002742P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
Numéro d’adhésion AAH32864
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Identification génétique (Entrez) 2742
Poids moléculaire 72.49
Nom GLRA2 (Human) Recombinant Protein (P01)
Plage de pH 8
Méthode de préparation In vitro wheat germ expression system
Méthode de purification Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 10 μg
Source Wheat Germ (in vitro)
Immunogène KDHDSRSGKQPSQTLSPSDFLDKLMGRTSGYDARIRPNFKGPPVNVTCNIFINSFGSVTETTMDYRVNIFLRQQWNDSRLAYSEYPDDSLDLDPSMLDSIWKPDLFFANEKGANFHDVTTDNKLLRISKNGKVLYSIRLTLTLSCPMDLKNFPMDVQTCTMQLESFGYTMNDLIFEWLSDGPVQVAEGLTLPQFILKEEKELGYCTKHYNTGKFTCIEVKFHLERQMGYYLIQMYIPSLLIVILSWVSFWINMDAAPARVALGITTVLTMTTQSSGSRASLPKVSYVKAIDIWMAVCLLFVFAALLEYAAVNFVSRQHKEFLRLRRRQKRQNKEEDVTRESRFNFSGYGMGHCLQVKDGTAVKATPANPLPQPPKDGDAIKKKFVDRAKRIDTISRAAFPLAFLIFNIFYWITYKIIRHEDVHKK
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gène GLR
Nom usuel GLRA2
Symbole de gène(s) GLRA2
Réactivité croisée Human
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Forme Solution