Learn More
Thermo Scientific™ Glucagon-Like Peptide-1, Human
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
1 mg
Conditionnement:
0.50mg
1mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Espèces | Human |
| Méthode de purification | HPLC |
| Nom usuel | GLP-1 |
| Contenu et stockage | -30°C to -10°C |
| Format | Solid |
| Poids moléculaire | 4169.60 |
| Type de produit | Glucagon-Like Peptide-1, human |
| Quantité | 0,5 mg |
| État réglementaire | RUO - research use only |
| Séquence | Preproglucagon (72-108) |
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur