Learn More
Acide gluconique, solution à 50 % en poids dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10509610 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10509610 2,5 L Flacon en verre 2.50L
10001020 1 L Flacon en verre 1L
10561964 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10509610 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 119890025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 526-95-4 | C6H12O7 | 196.155 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur le marquage peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 526-95-4 , 7732-18-5
Formule moléculaire C6H12O7
Poids moléculaire (g/mol) 196.155
Numéro MDL MFCD00004240
Clé InChI RGHNJXZEOKUKBD-SQOUGZDYSA-N
Synonyme gluconic acid, d-gluconic acid, dextronic acid, maltonic acid, glycogenic acid, glosanto, gluconate, pentahydroxycaproic acid, gluconic acid, d, d-gluconate
CID PubChem 10690
ChEBI CHEBI:33198
Nom IUPAC (2 R,3 S,4 R,5 R)2,3,4,5,6- -acide pentahydroxyhexanoïque
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Gluconic acid
Couleur Blanc à jaune
Densité 1,23 g/ml
Quantité 2,5 L
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Gravité spécifique 1,22 à 1,25 (20°C)
Beilstein 03, 542
Merck Index 15, 4492
Poids de la formule 196.16
Pourcentage de pureté 49 to 55% (Titrimetry other)
Afficher plus Afficher moins
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche