Learn More
Acide gluconique, sel de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3734376 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
1kg
2,5kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
5g
Code produit. 10733571
Marque: Thermo Scientific Acros 181390050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 527-07-1 | C6H11NaO7 | 218.137 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 527-07-1
Formule moléculaire C6H11NaO7
Poids moléculaire (g/mol) 218.137
Numéro MDL MFCD00064210
Clé InChI UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
Synonyme sodium gluconate, sodium d-gluconate, d-gluconic acid sodium salt, d-gluconic acid, monosodium salt, gluconic acid sodium salt, monosodium gluconate, glonsen, monosodium d-gluconate, gluconate sodium, pasexon 100t
CID PubChem 23672301
ChEBI CHEBI:84997
Nom IUPAC Sodium ; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gluconic acid, sodium salt
Point de fusion 206,0°C à 209,0°C
Couleur Blanc à beige
pH 6,5 à 7,5 (solution aqueuse à 10 %)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2[CH(OH)]4CO2Na
Quantité 5 g
Beilstein 03, I, 188
Merck Index 15, 4492
Conditions de rotation spécifiques + 12,10 (23,00°C c = 1,75,H2O)
Rotation spécifique + 12,10
Poids de la formule 218.14
Pourcentage de pureté 0.98
Forme physique Poudre cristalline