Learn More
δ-Gluconolactone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10461481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10461481 250 g Flacon en verre 250g
10083320 1 kg Flacon en verre -
10750955 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10461481 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 271052500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 90-80-2 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-80-2
Formule moléculaire C6H10O6
Poids moléculaire (g/mol) 178.14
Numéro MDL MFCD00006647
Clé InChI PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme gluconolactone, delta-gluconolactone, d-glucono-1,5-lactone, d-gluconolactone, 1,5-gluconolactone, d-gluconic acid lactone, gluconic acid lactone, glucono delta-lactone, 1,5-d-gluconolactone, gluconic lactone
CID PubChem 7027
ChEBI CHEBI:16217
SMILES OCC1OC(=O)C(O)C(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau δ-Gluconolactone
Point de fusion 151.0°C to 155.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.6000g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 g
Beilstein 18, 405
Merck Index 15, 4493
Gravité spécifique 0.6
Rotation spécifique + 65.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: 1g/100 g alcohol,insoluble in ether
Nom IUPAC 3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyle)oxan-2-one
Poids de la formule 178.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline