Learn More
Chlorhydrate de glucosamine, Mikromol™
Code produit 17929014
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17929014 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17929014 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0695.00
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de glucosamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Glucosamine hydrochloride
CAS 66-84-2
Noms d’analytes ou de composants D-(+)-Glucosamine hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C6 H13 N O5 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Glucosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-d-glucopyranose hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
SMILES Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nom IUPAC (3R,4R,5S,6R)-3-amino-6-(hidroximetil)oxano-2,4,5-triol;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 215.63
Quantité 250 mg
Poids de la formule 215.0561 g/mol